Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
N-planakromatiskt, M27, num. apertur på 1,25, arb.avst på 0,29 mm, 100×
Katalog # ZEIS4209909900000
Leverantör:   ZEISS
Objectives
Katalog # ZEIS4209909900000
Leverantör:  ZEISS
Objectives
Objectives
N-planakromatiskt, M27, num. apertur på 1,25, arb.avst på 0,29 mm, 100×
Price
16 775,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    100×
  • Beskrivning:
    N-planakromatiskt, M27, num. apertur på 1,25, arb.avst på 0,29 mm
  • Seq:
    02