Objectives
EC-planakromatisk Neofluar, M27, num. apertur på 0,3, arb.avst på 5,2 mm, 10×
Katalog # ZEIS4203409901000
Leverantör: ZEISS
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Förstoring:10×
- Beskrivning:EC-planakromatisk Neofluar, M27, num. apertur på 0,3, arb.avst på 5,2 mm
- Seq:17