Objectives
EC-planakromatisk Neofluar, M27, num. apertur på 0,16, arb.avst på 18,5 mm, 5×
Katalog # ZEIS4203309901000
Leverantör: ZEISS
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Förstoring:5×
- Beskrivning:EC-planakromatisk Neofluar, M27, num. apertur på 0,16, arb.avst på 18,5 mm
- Seq:16