Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
EC-planakromatisk Neofluar, M27, num. apertur på 0,16, arb.avst på 18,5 mm, 5×
Katalog # ZEIS4203309901000
Leverantör:   ZEISS
Objectives
Katalog # ZEIS4203309901000
Leverantör:  ZEISS
Objectives
Objectives
EC-planakromatisk Neofluar, M27, num. apertur på 0,16, arb.avst på 18,5 mm, 5×
Price
10 375,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
  • Beskrivning:
    EC-planakromatisk Neofluar, M27, num. apertur på 0,16, arb.avst på 18,5 mm
  • Seq:
    16