Orders LinkContactUsLinkComponent
Drip pans
Drip pans
200 mm, 27 mm, 320 mm
Katalog # USBE4781
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Drip pans
Katalog # USBE4781
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Drip pans
Drip pans
200 mm, 27 mm, 320 mm
Price
2 225,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean
With removable gridiron.
Specifikationer
  • Bredd:
    200 mm
  • Höjd:
    27 mm
  • Längd:
    320 mm
  • Seq:
    01