Orders LinkContactUsLinkComponent
Upright microscope, Axio Scope
Upright microscope, Axio Scope
Brightfield, phase contrast and fluorescence microscope with ergo head and (green and blue) cubes, A1 LED FL+PH, Trinocular, 10×, 40× φ, 100×
Katalog # ZEIS4900350013000
Leverantör:   ZEISS
Upright microscope, Axio Scope
Katalog # ZEIS4900350013000
Leverantör:  ZEISS
Upright microscope, Axio Scope
Upright microscope, Axio Scope
Brightfield, phase contrast and fluorescence microscope with ergo head and (green and blue) cubes, A1 LED FL+PH, Trinocular, 10×, 40× φ, 100×
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Thanks to its unusual flexibility, the Axio Scope can be used for research projects.
  • Multiple extension options meet growing demands
  • Versatility and modularity: Only the needed part can be used
  • Intensity setting of the transmitted light is arranged around the focus drive
Other versions for phase contrast and fluorescence are available - please contact your local Avantor sales office for further details.
Delivery information: Supplied with a dust cover, an eyepiece cover and a protection cap enabling luminous work.
Specifikationer
  • Förstoring:
    10×, 40× φ, 100×
  • Modell:
    A1 LED FL+PH
  • Beskrivning:
    Brightfield, phase contrast and fluorescence microscope with ergo head and (green and blue) cubes
  • Seq:
    06
  • Typ:
    Trinocular
  • Cat. No.:
    ZEIS4900350013000
  • Revolver:
    6 lägen
  • Objektbord:
    220×170 mm (movement: 75×50 mm)
  • Huvud:
    30° lutning
  • Objektiv:
    Planakromatiska 10×, 40×, 100×
  • Belysning:
    LED
  • Okular:
    WF 10×/23 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Dammskydd (650×200×750 mm)
    Dammskydd (650×200×750 mm)
    630-0395
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 500,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Polarizer rotatable with color filter carrier
    Polarizer rotatable with color filter carrier
    ZEIS4277070000000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 8 075,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Dammskydd K (300×190×400 mm)
    Dammskydd K (300×190×400 mm)
    630-0393
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 175,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Polarisationsfilter 32 mm
    Polarisationsfilter 32 mm
    630-0420
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 4 075,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Compensator Lambda/4, 6×20
    Compensator Lambda/4, 6×20
    630-0422
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 5 750,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Fixed polarizer
    Fixed polarizer
    ZEIS4277010000000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 950,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Specimen slide holder for one-hand operation
    Specimen slide holder for one-hand operation
    ZEIS4323010000000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 050,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Ultra condenser 1,2/1,4 (0,75-1,0)
    Ultra condenser 1,2/1,4 (0,75-1,0)
    630-0400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 10 525,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Dry darkfield condenser 0,8/0,95 (0,6/0,75)
    Dry darkfield condenser 0,8/0,95 (0,6/0,75)
    630-0401
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 8 100,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Base plate for stability
    Base plate for stability
    ZEIS4300379100000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 920,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Polarizer D, 90° rotatable, removable
    Polarizer D, 90° rotatable, removable
    ZEIS4277060000000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 6 925,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Polarizer fixed with lambda plate rotatable
    Polarizer fixed with lambda plate rotatable
    630-0343
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 12 700,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Dammskydd G (570×135×650 mm)
    Dammskydd G (570×135×650 mm)
    630-0394
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 200,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Adapter 60C 1/2" 0,5x (för 1/2"-videokamera med C-montering
    Adapter 60C 1/2" 0,5x (för 1/2"-videokamera med C-montering
    630-1424
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 7 475,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Spänning
    Effekt (W)
    Tillgänglighet
    Price
  • Halogen bulb with reflector
    Halogen bulb with reflector
    ZEIS0000000488372
    12 V
    50 W
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 92,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Camera adapter, 60N-C 2/3, 0,5×"
    Camera adapter, 60N-C 2/3, 0,5×"
    ZEIS4261120000000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 7 225,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Spänning
    Effekt (W)
    Tillgänglighet
    Price
  • Halogen bulb
    Halogen bulb
    ZEIS3800591660000
    12 V
    100 W
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 120,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Mercury HBO 103 W/2 bulb
    Mercury HBO 103 W/2 bulb
    ZEIS3803019350000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 4 650,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Stage micrometer for reflected light 5 +100/100y - 5 lines with 1 mm intervals in y-direction - 100 lines with 1/100 mm intervals in y-direction
    Stage micrometer for reflected light 5 +100/100y - 5 lines with 1 mm intervals in y-direction - 100 lines with 1/100 mm intervals in y-direction
    630-2581
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 325,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Påfyllningssats för markör
    Påfyllningssats för markör
    630-2388
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 615,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Markör för objektivtråd med W 0,8
    Markör för objektivtråd med W 0,8
    630-2387
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 050,00 kr