Orders LinkContactUsLinkComponent
Mottrycksregulator
Mottrycksregulator
Biocompatible back pressure regulator, 20 - 103 bar
Katalog # JOURJR-BPR2
Leverantör:   VICI JOUR RESEARCH
Mottrycksregulator
Katalog # JOURJR-BPR2
Leverantör:  VICI JOUR RESEARCH
Mottrycksregulator
Biocompatible back pressure regulator, 20 - 103 bar
Price
2 800,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
This regulator installs on the detector drain line and prevents bubble formation in the flow cell during outgassing. It has an adjustable back pressure from 0 to 20 bar (15 to 300 psi) without disconnecting from the system. Other sizes available.
  • Förbättrad baslinje
  • Låg dödvolym
  • Biokompatibel
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Biocompatible back pressure regulator
  • Seq:
    02
  • Tryck:
    20 - 103 bar