Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
30 - 300 µl, 0,2, ±1,0 till ±2,4 %, ±0,5 - ±1,2 %, Röd, 300 µl
Katalog # HAMI55019-56
Leverantör:   HAMILTON BONADUZ
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
Katalog # HAMI55019-56
Leverantör:  HAMILTON BONADUZ
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
30 - 300 µl, 0,2, ±1,0 till ±2,4 %, ±0,5 - ±1,2 %, Röd, 300 µl
Price
13 775,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Hamilton SoftGrip pipettes are available as 8-channel and 12-channel adjustable volume manual pipettes in two volume ranges covering 5 to 50 µl and 30 to 300 µl.
  • Long tip ejector lever and movable lower body can be rotated a full 360º relative to the handle to provide maximum comfort for left- or right-handed use
  • Colour-coded plunger buttons and labels for quick volume identification
  • Easily activated tip ejector lever releases all the tips in single stroke
  • Can be autoclaved without the need for disassembly or recalibration
Please note: Accuracy and precision is guaranteed when used with Hamilton Universal AdvanTip™ precision pipette tips.
Specifikationer
  • Färgkod:
    Röd
  • Volym:
    30 - 300 µl
  • Increment:
    0,2
  • Noggrannhet:
    ±1,0 till ±2,4 %
  • Reproducerbarhet:
    ±0,5 - ±1,2 %
  • För pipettspetsar:
    300 µl
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Kalibreringsetiketter för pipetter
    Kalibreringsetiketter för pipetter
    HAMI1987-01
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items - 480,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Pipettkalibreringsnyckel, för enkel kalibrering ute på fältet
    Pipettkalibreringsnyckel, för enkel kalibrering ute på fältet
    HAMI34002
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 135,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µl
    Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µl
    HAMI54756-01
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 330,00 kr