Orders LinkContactUsLinkComponent
Formamid ≥99%
Formamid ≥99%
Glass bottle for solids, 10.000 g
Katalog # A11076.0C
Hälsa
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Formamid ≥99%
Katalog # A11076.0C
CAS-nummer:  75-12-7
Formamid ≥99%
Formamid ≥99%
Glass bottle for solids, 10.000 g
CAS-nummer:  75-12-7
Price
9 525,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10.000 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 75-12-7 Molecular Formula: CH3NO Formula Weight: 45.04 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.4475 Odour: Ammonia-like Melting Point: 2° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 505995 Merck Reference: 14,4237 MDL No.: MFCD00007941
Synonymer:  Carbamaldehyde
  • CAS-nummer:75-12-7
  • Formel:HCONH₂
  • MDL-nummer:MFCD00007941
  • Molecular Weight:45.04 g/mol
  • Merck Index:14,4237
  • Kokande Pt:210 °C
  • Smält Pt:2 °C
  • Densitet:1,134
  • Flash Pt:150 °C (302 °F)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:200-842-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    10.000 g