Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bismuth karbonat basic

Bismuth karbonat basic

Glass bottle for solids, 50 g
Katalog # A12483.18
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Bismuth karbonat basic
Katalog # A12483.18
CAS-nummer:  5892-10-4
Bismuth karbonat basic
Bismuth karbonat basic

Glass bottle for solids, 50 g

CAS-nummer:  5892-10-4
Price
695,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 50 g
Product Details & Documents

CAS No.: 5892-10-4 Molecular Formula: (BiO)2CO3 Formula Weight: 509.97 Merck Reference: 14,1282 MDL No.: MFCD00010877

Synonymer:  Bismuth carbonate oxide, Dibismuth carbonate dioxide, Bismuth subcarbonate
  • CAS-nummer:5892-10-4
  • Formel:(BiO)₂CO₃
  • MDL-nummer:MFCD00010877
  • Molecular Weight:509.97 g/mol
  • Merck Index:14,1282
  • Densitet:6,86
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:227-567-9
Specifikationer

Specifikationer

  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    50 g

Specifikationer