Orders LinkContactUsLinkComponent
Ögonsköljlösning
Ögonsköljlösning, 500 ml
Katalog # 118-1700
Leverantör:   Plum Safety
Ögonsköljlösning
Katalog # 118-1700
Leverantör:  Plum Safety
Ögonsköljlösning
Ögonsköljlösning
Ögonsköljlösning, 500 ml
Price
240,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Steril natriumkloridlösning (0,9%) i ögonsköljflaska med ögonkopp och dammskydd. Ser till att inga främmande partiklar (som metall- eller träspån) fastnar i ögat och orsakar allvarliga ögonskador.
  • Ergonomically-formed eye cup fits the eye and enables gentle and even rinsing
  • 200 ml bottle particularly suitable for mobile use, such as in tool boxes or first aid kits
  • Can be used to refill Plum eyewash stations
  • No maintenance and cleaning of bottles required
  • Bottles in single carton: Carton protects the bottles from external contamination and can be opened quickly and easily via the perforation
Sköljtid: Ca 2 minuter per 200 ml, 5 minuter per 500 ml.
Shelf life: 3 years.
 : DIN EN 15154-4.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Ögonsköljlösning, 500 ml
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Grön hållare för 200 ml och 500 ml ögonsköljflaskor
    Grön hållare för 200 ml och 500 ml ögonsköljflaskor
    118-1711
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 66,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Midjeväska för 200 ml ögonsköljflaskor
    Midjeväska för 200 ml ögonsköljflaskor
    118-1704
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 130,00 kr