Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
4,00, ±0,01, Röd, 25 °C, Plastic bottle, 1×500 ml, 500 mL
Katalog # B5020-500ML
Leverantör:   Merck
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
Katalog # B5020-500ML
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
4,00, ±0,01, Röd, 25 °C, Plastic bottle, 1×500 ml, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
613,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Certifications: Standardised against N.I.S.T. standard reference materials
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • Färg:
    Röd
  • pH noggrannhet:
    ±0,01
  • Pk Info:
    1×500 ml
  • pH-värde:
    4,00
  • Cat. No.:
    B5020-500ML
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
Specifikationer