Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
10,00, ±0,01, Blå, 25 °C, Plastic bottle, 6×500 ml, 6
Katalog # B4895-6X500ML
Leverantör:   Merck
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
Katalog # B4895-6X500ML
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
10,00, ±0,01, Blå, 25 °C, Plastic bottle, 6×500 ml, 6
CAS-nummer:  
Price
2 820,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 6 Items
Product Details & Documents
 : Standardised against N.I.S.T. standard reference materials
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    6
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • Färg:
    Blå
  • pH noggrannhet:
    ±0,01
  • Pk Info:
    6×500 ml
  • pH-värde:
    10,00
  • Cat. No.:
    B4895-6X500ML
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
Specifikationer