Orders LinkContactUsLinkComponent
Trizmal™ Buffer, Sigma-Aldrich®
Trizmal™ Buffer, Sigma-Aldrich®
Trizmal™ buffer, 0,2 M, 6,3 (concentrate), 50 mL
Katalog # 903C-50ML
Leverantör:   SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Trizmal™ Buffer, Sigma-Aldrich®
Katalog # 903C-50ML
CAS-nummer:  
Trizmal™ Buffer, Sigma-Aldrich®
Trizmal™ buffer, 0,2 M, 6,3 (concentrate), 50 mL
CAS-nummer:  
Price
1 260,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 50 mL
Produktdetaljer och dokument
For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
  • Trizma® maleate buffer
Varning: Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Dokument
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    50 mL
  • Beskrivning:
    Trizmal™ buffer, 0,2 M
  • pH-värde:
    6,3 (concentrate)
  • Cat. No.:
    903C-50ML
  • M-Clarity quality level:
    MQ500
  • Förvaringstemperatur:
    RT