Rubber Stoppers
45,0 mm, 50,5 mm, 59,5 mm
Katalog # HECH41590053
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Specifikationer
- Diam, nedre:50,5 mm
- Ø topp:59,5 mm
- Höjd:45,0 mm
- Seq:13