Rubber Stoppers
40,0 mm, 36,0 mm, 44,0 mm
Katalog # HECH41590044
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Specifikationer
- Diam, nedre:36,0 mm
- Ø topp:44,0 mm
- Höjd:40,0 mm
- Seq:11