Rubber Stoppers
35,0 mm, 34,0 mm, 41,0 mm
Katalog # HECH41590041
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Specifikationer
- Diam, nedre:34,0 mm
- Ø topp:41,0 mm
- Höjd:35,0 mm
- Seq:10