Rubber Stoppers
30,0 mm, 26,0 mm, 32,0 mm
Katalog # HECH41590032
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Dokument
HECH41590041_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Diam, nedre:26,0 mm
- Ø topp:32,0 mm
- Höjd:30,0 mm
- Seq:07