Tripods
Tripod, outer Ø 140 mm, 110×280 mm, LABOGAZ® Bunsen burners No. 41395010 and 41396010
Katalog # HECH41091010
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These tripods are made of galvanised iron.
Specifikationer
- För:LABOGAZ® Bunsen burners No. 41395010 and 41396010
- Innerdiam.×H:110×280 mm
- Beskrivning:Tripod, outer Ø 140 mm
- Seq:02
Accessories
Produktinformation
- Katalog #Pk InfoFörp.TillgänglighetPrice