Screw top vials
Vials, 2,00 ml, 12×32 mm, Klar, Nej, 8-425
Katalog # SIAL27078
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Med lock:Nej
- Lock storlek:8-425
- Diam×H:12×32 mm
- Kapacitet:2,00 ml
- Färg:Klar
- Beskrivning:Vials
- Seq:08