Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks, disposable, Corning®
Spinner flasks, disposable, Corning®
Flasks with two solid caps on the side arms, 125 ml, mitthals 70 mm Ø, sidoarm gänga GL 25 , 2, 30-75 ml, 63,5×145 mm
Katalog # 734-4049
Leverantör:   Corning
Spinner flasks, disposable, Corning®
Katalog # 734-4049
Leverantör:  Corning
Spinner flasks, disposable, Corning®
Spinner flasks, disposable, Corning®
Flasks with two solid caps on the side arms, 125 ml, mitthals 70 mm Ø, sidoarm gänga GL 25 , 2, 30-75 ml, 63,5×145 mm
Price
18 475,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 12 Items
Product Details & Documents
The Corning® disposable spinner flask system comes ready-to-use with paddle and integrated magnet, eliminating the need for time-consuming assembly or cleaning and reassembly.
  • Paddle size and height is optimised for each vessel size
  • Integrated magnet provides smooth, even rotation at required speeds on slow-speed stirrers
  • Heat build-up in the vessel is reduced by means of a specially designed flange that raised the vessel off the stir-plate surface for the 125 and 500 ml flasks only
Molded from virgin polystyrene and gamma-irradiated, each spinner flask system assures a clean and sterile unit that is nonpyrogenic. No more concerns with detergent residues or contamination.
Made of USP Class VI and ISO 10993-18 polystyrene, the vessel is comparable to conventional glass spinner flasks for growth of suspension cell lines and any attachment-dependent cultures using microcarrier beads.
Specifikationer
  • Diam×H:
    63,5×145 mm
  • Rekommenderad arbetsvolym:
    30-75 ml
  • Kapacitet:
    125 ml
  • Beskrivning:
    Flasks with two solid caps on the side arms
  • Seq:
    01
  • Hals:
    mitthals 70 mm Ø, sidoarm gänga GL 25
  • Antal sidoarmar:
    2
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Modified impeller assembly for magnetically-driven 36 L Corning® Proculture® spinner flask, reusable
    Modified impeller assembly for magnetically-driven 36 L Corning® Proculture® spinner flask, reusable
    CORN401901
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 19 025,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • Ventilerat lock, 0,2 μm ventil, för 500, 1000 och 3000 ml spinnerflaskor
    Ventilerat lock, 0,2 μm ventil, för 500, 1000 och 3000 ml spinnerflaskor
    734-4102
    GL45
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 4 Items - 640,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • Aseptiskt överföringslock för sidoarm, dopprör med 0,2 μm ventil, luerlock hane, för 500 ml spinnerflaska
    Aseptiskt överföringslock för sidoarm, dopprör med 0,2 μm ventil, luerlock hane, för 500 ml spinnerflaska
    734-4101
    GL45
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items - 6 425,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasks
    Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasks
    CORN3568
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 4 Items - 590,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • Aseptiskt överföringslock för sidoarm, dopprör med 0,2 μm ventil, luerlock hane, för 3000 ml spinnerflaska
    Aseptiskt överföringslock för sidoarm, dopprör med 0,2 μm ventil, luerlock hane, för 3000 ml spinnerflaska
    734-4100
    GL45
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items - 6 425,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • Aseptiskt överföringslock för sidoarm, dopprör med 0,2 μm ventil, luerlock hane, för 1000 ml spinnerflaska
    Aseptiskt överföringslock för sidoarm, dopprör med 0,2 μm ventil, luerlock hane, för 1000 ml spinnerflaska
    734-4098
    GL45
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items - 6 425,00 kr