Robotspetsar för Tecan®
906-261, 50 µl, +, -, Transparent, 50×96 (Econopak)
Catalog # 732-1533
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Robotspetsar för Tecan®
Catalog # 732-1533
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Spetsar av hög kvalitet, speciellt avsedda för forskning i molekylärbiologiska laboratorier.
- PP, genomskinliga eller svarta
- Spetsar med ART®-filter: eliminerar risker för korskontaminering, för applikationer med DNA, RNA och för radioaktiva och infektiösa prover
- Certifierat fria från RNas, DNas, DNA och pyrogen
- Sterila spetsar: steriliserade med gammastrålning
- Spetsar med vid öppning: avsedda för applikationer med viskösa prover
Ordering information: Finns i lådor med 10 rack eller 50 rack (ekonomiförpackning).
Specifications
- Förp.:50×96 (Econopak)
- Steril:+
- Volym:50 µl
- Tip style:906-261
- Spets färg:Transparent
- Filter:-
- Cat. No.:732-1533
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact