Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Glasfiberfilter
VWR®, Glasfiberfilter
693, 24 mm
Catalog # 516-0868
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Glasfiberfilter
Catalog # 516-0868
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Glasfiberfilter
VWR®, Glasfiberfilter
693, 24 mm
Price
325,00 kr
Log in for availability
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Bindemedelsfria glasfiberfilter med hög flödeshastighet, hög belastningskapacitet, stor temperaturtålighet och utmärkt retention av fällningar.
Grade 691: Ideal for radioimmunoassy of weak beta emitters by scintillation counting and for filtration of precipitated proteins, cells and cell debris. Also used for gravimetric determination of airborne particulates and air pollution monitoring.
Grade 692: För filtrering av suspenderade fast material i industriavlopp, och som förfilter för membranfiltrering.
Grade 693: För uppklarning och övervakning av suspenderade fasta material i avloppsvatten och vatten. Inom marin kemi för filtrering av partikelinnehåll i havsvatten och inom biokemi för cellskörd vid radioimmunanalyser samt analys av bindande ämnen.
Grade 696: För filtrering och övervakning av luft- och vattenföroreningar samt cellskörd.
Grade 698: Due to its higher efficiency, in particle retention for smaller particles, than other glass fibre grades, 698 is suitable for the clarification of protein solutions, filtration of liquids prior to HPLC and critical applications.
Specifications
  • Kvalitet:
    693
  • Seq:
    21
  • Storlek:
    24 mm
  • Filtreringshastighet:
    100 s (Herzberg)
  • Cat. No.:
    516-0868
  • Klass:
    693
  • Vikt:
    52 g/m²
  • Sprängtryck i torrt tillstånd:
    2,2 psi
  • Partikelretention:
    1,2 µm
  • Tjocklek:
    0,26 mm