Orders LinkContactUsLinkComponent
Coloured slide boxes
Coloured slide boxes
Slide box with snap lock, Orange, PS, 25, 90×90×32 mm
Katalog # GLWAK25O
Leverantör:   GLW
Coloured slide boxes
Katalog # GLWAK25O
Leverantör:  GLW
Coloured slide boxes
Coloured slide boxes
Slide box with snap lock, Orange, PS, 25, 90×90×32 mm
Price
68,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Slide boxes with 25 compartments and snap lock provide a secure hold for the slides and coverslips.
  • Stackable for use as a minimum space as possible
  • Can be used in a freezer down to –80 °C
  • Numbers in the bottom of the box and hinged lid
Designed for storing, transporting, and freezing the samples.
 : Dividers must be ordered separately.
Specifikationer
  • Antal objektglas:
    25
  • Färg:
    Orange
  • Beskrivning:
    Slide box with snap lock
  • Material:
    PS
  • Seq:
    03
  • B×D×H:
    90×90×32 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Färg
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • Divider for slides and coverslips of special sizes
    Divider for slides and coverslips of special sizes
    GLWAZK25
    Vit
    PS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 26,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Färg
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • Divider for slides and coverslips of special sizes
    Divider for slides and coverslips of special sizes
    GLWAZK20
    Grå
    PS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 27,00 kr