Coloured slide boxes
Slide box with snap lock, Grön, PS, 25, 90×90×32 mm
Katalog # GLWAK25G
Leverantör: GLW
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Slide boxes with 25 compartments and snap lock provide a secure hold for the slides and coverslips.
- Stackable for use as a minimum space as possible
- Can be used in a freezer down to –80 °C
- Numbers in the bottom of the box and hinged lid
Designed for storing, transporting, and freezing the samples.
Beställningsinformation: Dividers must be ordered separately.
Specifikationer
- Antal objektglas:25
- Färg:Grön
- Beskrivning:Slide box with snap lock
- Material:PS
- Seq:02
- B×D×H:90×90×32 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #FärgMaterialTillgänglighetPrice
- Divider for slides and coverslips of special sizesDivider for slides and coverslips of special sizesGLWAZK25VitPSLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 26,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FärgMaterialTillgänglighetPrice
- Divider for slides and coverslips of special sizesDivider for slides and coverslips of special sizesGLWAZK20GråPSLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 27,00 kr