Cooling racks
Kylställ, PP, svart, för rör upp till 1,5 eller 2,0 ml, 64, 130×130×57 mm
GLWAG02S
: GLW
These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
- Sturdy construction
- Autoclavable up to +121 °C
- Cover must be ordered seperately
Remove the insert, add chrushed ice, reinsert and start working. Use in freezer down to −90° C
- Ant. hål:64
- Beskrivning:Kylställ, PP, svart, för rör upp till 1,5 eller 2,0 ml
- B×D×H:130×130×57 mm