Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling racks
Cooling racks
Kylställ, PP, natur, för rör upp till 1,5 eller 2,0 ml, 64, 130×130×57 mm
Catalog # GLWAG02
Supplier:   GLW
Cooling racks
Catalog # GLWAG02
Supplier:  GLW
Cooling racks
Cooling racks
Kylställ, PP, natur, för rör upp till 1,5 eller 2,0 ml, 64, 130×130×57 mm
Price
125,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
  • Sturdy construction
  • Autoclavable up to +121 °C
  • Cover must be ordered seperately
Remove the insert, add chrushed ice, reinsert and start working. Use in freezer down to −90° C
Specifications
  • Ant. hål:
    64
  • Beskrivning:
    Kylställ, PP, natur, för rör upp till 1,5 eller 2,0 ml
  • B×D×H:
    130×130×57 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    Availability
    Price
  • GLWAGD1
    Hölje för kylställ, PP, natur, autoklaverbart
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 25,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    Availability
    Price
  • GLWAGD1S
    Hölje för kylställ, PP, svart, autoklaverbart
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 26,00 kr