Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling racks
Cooling racks
Kylställ, PP, svart, för rör upp till 0,5 ml, 100, 130×130×57 mm
Katalog # GLWAG01S
Leverantör:   GLW
Cooling racks
Katalog # GLWAG01S
Leverantör:  GLW
Cooling racks
Cooling racks
Kylställ, PP, svart, för rör upp till 0,5 ml, 100, 130×130×57 mm
Price
125,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
  • Sturdy construction
  • Autoclavable up to +121 °C
  • Cover must be ordered seperately
Remove the insert, add chrushed ice, reinsert and start working. Use in freezer down to −90° C
Specifikationer
  • Ant. hål:
    100
  • Beskrivning:
    Kylställ, PP, svart, för rör upp till 0,5 ml
  • B×D×H:
    130×130×57 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Hölje för kylställ, PP, natur, autoklaverbart
    Hölje för kylställ, PP, natur, autoklaverbart
    GLWAGD1
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 25,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Hölje för kylställ, PP, svart, autoklaverbart
    Hölje för kylställ, PP, svart, autoklaverbart
    GLWAGD1S
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 26,00 kr