Stativfot
Stativfot, trefot, 0,68 kg, 80 mm
Katalog # 241-0377
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Gå till:
Product Details & Documents
Stål, pulverlackerat.
- Med M 10-gängat hål
- Exkl. stav
- Halksäkra gummifötter för stabilt bordsfäste
Specifikationer
- Beskrivning:Stativfot, trefot
- Längd:80 mm
- Vikt:0,68 kg