Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Svabb med flexibelt paddelhuvud och långt handtag, TX761K, PP/PE, 162,3 mm
Leverantör: Texwipe
Gå till:
Product Details & Documents
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Suitable for surface sampling in validation protocols and precision cleaning for hard-to-reach areas and small spaces.
: 1000 swabs total/case, outer bags: 50 bags per case, inner bags: 20 swabs per bag.
: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
Documents
Specifikationer
- Beskrivning:Svabb med flexibelt paddelhuvud och långt handtag, TX761K
- Längd:162,3 mm
- Seq:4
- Shaft/head:PP/PE
- Handtagbredd:3,2 mm
- Cat. No.:115-1898
- Handtaglängd:145,5 mm
- Modell:TX761K
- Handtagmaterial:Polypropylene
- Handtagfärg:Light Green
- Huvudlängd:16,8 mm
- Huvudmaterial:Knitted Alpha® Polyester
- Bond:Thermal
- Topp, diameter:6,8 mm