Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, Combifix®
Adapters, Combifix®
Luerlock-hona/hona, Genomskinlig
Katalog # 720-2583
Leverantör:   B. Braun
Adapters, Combifix®
Katalog # 720-2583
Leverantör:  B. Braun
Adapters, Combifix®
Adapters, Combifix®
Luerlock-hona/hona, Genomskinlig
Price
4 950,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Product Details & Documents
These adapters are used for connecting fittings.
Suitable for interconnecting male and female fittings with 6% (Luer) and 10% (Rekord) taper fittings.
Documents
Specifikationer
  • Färg:
    Genomskinlig
  • Beskrivning:
    Luerlock-hona/hona
  • Seq:
    02