Orders LinkContactUsLinkComponent
Printers
Printers
Printer, AP1200, 48 mm, 92×108×47 mm, 315 g
Katalog # LANC39010004
Leverantör:   GETINGE LIFE SCIENCES
Printers
Katalog # LANC39010004
Leverantör:  GETINGE LIFE SCIENCES
Printers
Printer, AP1200, 48 mm, 92×108×47 mm, 315 g
Price
19 625,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Utskriftsbrädd:
    48 mm
  • Vikt:
    315 g
  • Beskrivning:
    Printer, AP1200
  • Seq:
    03
  • B×D×H:
    92×108×47 mm