Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, flat bottom
Test tubes, flat bottom
43 mm, 11 mm, 0,8 mm
Katalog # SCERB404311000812
Leverantör:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
Katalog # SCERB404311000812
Leverantör:  DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
43 mm, 11 mm, 0,8 mm
Price
1 675,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 200 Items
Specifikationer
  • Ø utv.:
    11 mm
  • Väggtjocklek:
    0,8 mm
  • Längd:
    43 mm
  • Seq:
    03