Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmalabels
Pharmalabels
Kvalitetskontrolletiketter, Papper, Röd, 95×95 mm
Katalog # SAMP8220P-01
Leverantör:   Sampling Systems
Pharmalabels
Katalog # SAMP8220P-01
Leverantör:  Sampling Systems
Pharmalabels
Pharmalabels
Kvalitetskontrolletiketter, Papper, Röd, 95×95 mm
Price
1 325,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Rulle
Produktdetaljer och dokument
PharmaLabels are a range of paper labels with a special adhesive that conforms to FDA and EC specifications.
  • Medium strength adhesion
  • Working temperature range –40 to +70 °C
PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
Certifications: FDA acceptable adhesive conforms to FDA CFR175.105 and EC 1935/2004.
Dokument
Specifikationer
  • Färg:
    Röd
  • Beskrivning:
    Kvalitetskontrolletiketter
  • Mått:
    95×95 mm
  • Material:
    Papper
  • Seq:
    01