Orders LinkContactUsLinkComponent
cDNA-syntes, qScript™
cDNA-syntes, qScript™
qScript™ cDNA SuperMix, 100 reaktioner, 100 Assays
  733-1177
 :   Quantabio
cDNA-syntes, qScript™
  733-1177
 :  Quantabio
 :  
cDNA-syntes, qScript™
cDNA-syntes, qScript™
qScript™ cDNA SuperMix, 100 reaktioner, 100 Assays
 :  
6 775,00 kr
1 * 100 Assays
qScript™ cDNA-synteskit innehåller qScript™, reverstranskriptas, en blandning av MMLV, reverstranskriptas, och ribonukleashämmande protein, som optimerats för känslig och tillförlitlig cDNA-syntes med ett brett dynamiskt omfång av införd RNA. cDNA-syntesreagens finns i flera olika supermixar och kit som passar specifika tillämpningar.
  • Ett supermixformat idealiskt för tillämpningar med stor genomströmning
  • Korrekt återgivning innebär att RNA är rätt representerat i det resulterande cDNA:t
  • Brett dynamiskt omfång betyder att data från tidigare prover kan uppnås med större tillförlitlighet
  • Ett urval av olika primningsmetoder som passar specifika behov
qScript™ cDNA SuperMix är en lättanvänd lösning för RT-PCR i två steg. Supermixen ryms i ett enda rör och innehåller alla komponenter för cDNA-syntes inklusive buffert, dNTP-molekyler, MgCl₂, primrar, RNas-hämmare, qScript™ reverstranskriptas och stabiliseringsmedel. Endast RNA behöver läggas till. Fullständig cDNA-syntes på 40 minuter. Konsekvens och reproducerbarhet uppnås i ett stort dynamiskt omfång oavsett RNA-input. Dessutom erbjuder qScript™ cDNA SuperMix hög känslighet och exakt återgivning även av gener som förekommer i liten mängd. Supermixformatet gör att man slipper använda och lägga till flera komponenter och ger hög reproducerbarhet och precision. qScript™ cDNA SuperMix finns både i enkelrörformat och i 96-brunnsformat.
qScript™ cDNA-synteskit är en känslig och lättanvänt kit för RNA-kvantifiering vid RT-PCR i två steg. Kiten innehåller en optimerad blandning av slumpvisa och oligo (dT)-primrar för stabil, konsekvent och opåverkad fist-stand syntes med ett brett omfång koncentrationer av RNA-templat. qScript™-reaktionsmix (5X) innehåller alla reagens som krävs för cDNA-syntes, förutom qScript™-reverstranskriptas och RNA. qScript™, reverstranskriptas, levereras i separat rör. Kiten är avsedd för forskare som använder Bio-Rad iScript™ cDNA syntes kit för pågående studier eller etablerade procedurer som inte utan svårighet kan bytas ut mot qScript™ cDNA SuperMix.
qScript™ Flex cDNA-kit är ett lättanvänt format för cDNA-syntes av 'first-strand' som möjliggör flera strategier för RNA-primning. qScript™ Flex reaktionsmix (5X) är optimerad för oligo dT-, slumpvisa eller genspecifika primrar i valfri kombination. Enegenutvecklad förbättring av cDNA-priming som ger högre känslighet tillhandahålls blandad med slumpvisa och oligo dT-primrar och i separat rör för genspecifika primrar (som användaren själv tillhandahåller). qScript™, reverstranskriptas, levereras i separat rör.
qScript™ Flex cDNA kit is an easy to use format for first-strand cDNA synthesis that supports multiple RNA priming strategies. The qScript™ Flex reaction mix (5X) is optimised for use with oligo dT, random or gene-specific primers in any combination. A proprietary cDNA-priming enhancer that improves sensitivity is provided pre-mixed with random and oligo dT primers, and in a separate tube for use with gene-specific primers (user provided). qScript™ Reverse Transcriptase is provided in a separate tube.
  • Förp.:
    100 Assays
  • Beskrivning:
    qScript™ cDNA SuperMix, 100 reaktioner
  • Cat. No.:
    733-1177