Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 1,679, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Katalog # REGE101679
Leverantör:   REAGECON
Buffer solutions
Katalog # REGE101679
Leverantör:  REAGECON
CAS-nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 1,679, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
560,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • Beskrivning:
    Buffer standard DIN 19266
  • pH noggrannhet:
    -
  • pH-värde:
    1,679