Ammoniumformat, Supelco®
HDPE bottle, 25 g
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Formic acid ammonium salt
- CAS-nummer:540-69-2
- Formel:HCO₂NH₄
- MDL-nummer:MFCD00013103
- Molecular Weight:63.06 g/mol
- Merck Index:13,00525
- Smält Pt:119…121 °C
- Densitet:1,28 g/cm³ (25 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- Densitet:1.28 g/cm³ (25 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:208-753-9
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:HDPE bottle
- Förp.:25 g



