Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniumformat, Supelco®
Glass bottle for solids, 100 g
  70221-100G-F
 :   Merck
Ammoniumformat, Supelco®
  70221-100G-F
 :  Merck
 :  540-69-2
Ammoniumformat, Supelco®
Ammoniumformat, Supelco®
Glass bottle for solids, 100 g
 :  540-69-2
4 180,00 kr
1 * 100 g
 :  Formic acid ammonium salt
  •  :540-69-2
  •  :HCO₂NH₄
  •  :MFCD00013103
  •  :63.06 g/mol
  •  :13,00525
  •  :119…121 °C
  •  :1,28 g/cm³ (25 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  •  :1.28 g/cm³ (25 °C)
  •  :Omgivande
  •  :208-753-9
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    100 g