Metylcyklohexan, Supelco®
Glass bottle, 1 mL
Katalog # 66294-1ML
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:108-87-2
- Formel:C₆H₁₁CH₃
- MDL-nummer:MFCD00001497
- Molecular Weight:98.19 g/mol
- Merck Index:13,06074
- Kokande Pt:101 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:–126 °C
- Densitet:0,7693 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–4 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- FN:2296
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- EINECS:203-624-3
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 mL