Conductivity electrodes
Elektrod för hög konduktivitet, dubbla platinaringar, med inbyggd ATC (Pt1000), High conductivity sensor, with temp. sensor, 10 cm⁻¹, 0...110 °C, Glas, 12×130 mm, BNC, 1 m kabel, 2 banankontakter för ATC, High conductivites, sea water
Katalog # CONSSK23T
Leverantör: CONSORT
Gå till:
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Specifikationer
- Anslutning:BNC, 1 m kabel, 2 banankontakter för ATC
- Ø×L:12×130 mm
- För:High conductivites, sea water
- Typ:High conductivity sensor, with temp. sensor
- Beskrivning:Elektrod för hög konduktivitet, dubbla platinaringar, med inbyggd ATC (Pt1000)
- Material:Glas
- Seq:06
- Temp:0...110 °C
- Cellkonstant:10 cm⁻¹