Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 715 µl, 10 mm
Katalog # VARI6610015200
Leverantör:   VARIAN
Dissolution cuvettes
Katalog # VARI6610015200
Leverantör:  VARIAN
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 715 µl, 10 mm
Price
23 912,62 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
Specifikationer
  • Skiktdjup:
    10 mm
  • Volym:
    715 µl
  • Beskrivning:
    Dissolution cuvette
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Standard cellhållare (10 mm) inkl. celllyftare och cellhöjdjusteringsskruv
    Standard cellhållare (10 mm) inkl. celllyftare och cellhöjdjusteringsskruv
    VARI110260190
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Bas för cellhållare
    Bas för cellhållare
    VARI10048100
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Mikrocellshållare
    Mikrocellshållare
    VARI110645090
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Cellbas
    Cellbas
    VARI110648190
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    VARI210125300
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 21 073,80 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Omrörarmagneter, 7×2 mm
    Omrörarmagneter, 7×2 mm
    VARI6610018900
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 534,50 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Omrörarmagnet, PTFE
    Omrörarmagnet, PTFE
    VARI7418000400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 920,70 kr