Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 227 µl, 2 mm
  VARI6610014200
 :   VARIAN
Dissolution cuvettes
  VARI6610014200
 :  VARIAN
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 227 µl, 2 mm
25 472,70 kr
1 * 1 Items
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
  • Skiktdjup:
    2 mm
  • Volym:
    227 µl
  • Beskrivning:
    Dissolution cuvette
Accessories
  •  
    Beskrivning
  • VARI110260190
    Standard cellhållare (10 mm) inkl. celllyftare och cellhöjdjusteringsskruv
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivning
  • VARI10048100
    Bas för cellhållare
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivning
  • VARI110645090
    Mikrocellshållare
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivning
  • VARI110648190
    Cellbas
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivning
  • VARI210125300
    Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    1 * 1 Items - 21 073,80 kr
  •  
    Beskrivning
  • VARI6610018900
    Omrörarmagneter, 7×2 mm
    1 * 1 Items - 1 534,50 kr
  •  
    Beskrivning
  • VARI7418000400
    Omrörarmagnet, PTFE
    1 * 1 Items - 920,70 kr