Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, ready to use
Buffer solutions, ready to use
9,2, ±0,02, Borat, Färglös, Plastic bottle, 1 L
Katalog # ACRO383870010
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Buffer solutions, ready to use
Katalog # ACRO383870010
CAS-nummer:  
Buffer solutions, ready to use
9,2, ±0,02, Borat, Färglös, Plastic bottle, 1 L
CAS-nummer:  
Price
770,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • Traceable to NIST
  • Clear colourless solutions
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • pH bufferttyp:
    Borat
  • Förp.:
    1 L
  • Färg:
    Färglös
  • pH noggrannhet:
    ±0,02
  • pH-värde:
    9,2
  • Densitet:
    1
  • Cat. No.:
    ACRO383870010