Buffer solutions, ready to use
7,00, ±0,02, Fosfat, Färglös, Plastic bottle, 1 L
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Buffer solutions, ready to use
Katalog # ACRO383850010
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Gå till:
Product Details & Documents
- Traceable to NIST
- Clear colourless solutions
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- pH bufferttyp:Fosfat
- Förp.:1 L
- Färg:Färglös
- pH noggrannhet:±0,02
- pH-värde:7,00
- Densitet:1
- Cat. No.:ACRO383850010