Buffer solutions, ready to use
4,00, ±0,02, Ftalat, Färglös, Plastic bottle, 500 mL
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Buffer solutions, ready to use
Katalog # ACRO383835000
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Gå till:
Product Details & Documents
- Traceable to NIST
- Clear colourless solutions
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- pH bufferttyp:Ftalat
- Förp.:500 mL
- Färg:Färglös
- pH noggrannhet:±0,02
- pH-värde:4,00