Buffer solution pH 4, citrate buffer
4,00, ±0,02, Citrat, Färglös, Plastic bottle, 500 mL
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Buffer solution pH 4, citrate buffer
Katalog # ACRO258585000
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Gå till:
Product Details & Documents
Documents
ACRO25858
SDS
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- pH bufferttyp:Citrat
- Förp.:500 mL
- Färg:Färglös
- pH noggrannhet:±0,02
- pH-värde:4,00