Skyddsglasögon, Contour
Anti-UV 5-2.5, reptåliga och imskyddade, Grå, Rökfärgad PC
Katalog # 111-0514
Leverantör: Bollé Safety
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Hållbarhet, skydd, design, bekvämlighet och lätthet gör Contour skyddsglasögon till en unik modell.
- Glidfria TIPGRIP skalmar
- Glidfri näsbrygga
- Modell med ESP-lins (Extra Sensory Perception): En innovativ beläggning som minskar bländning och de skadliga effekterna av blått ljus
Vikt: 21 g
Certifications: EN 166, (EN 170, EN 172)
Leveransinformation: Levereras med mikrofiberpåse.
Specifikationer
- Typ:Anti-UV 5-2.5, reptåliga och imskyddade
- Färg:Grå
- Seq:02
- Lins:Rökfärgad PC