Orders LinkContactUsLinkComponent
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 9,00, ±0,02, Borat, Blå, 1
  4862.
 :   Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
  4862.
 :  Avantor
 :  
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 9,00, ±0,02, Borat, Blå, 1
 :  
1 * 1 Items
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
  • Traceable to NIST
  • pH bufferttyp:
    Borat
  • Förp.:
    1
  • Färg:
    Blå
  • Beskrivning:
    DILUT-IT™ concentrate
  • pH noggrannhet:
    ±0,02
  • pH-värde:
    9,00