Orders LinkContactUsLinkComponent
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 7,00, ±0,02, Fosfat, Grön, 1
Katalog # 4861.
Leverantör:   Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
Katalog # 4861.
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 7,00, ±0,02, Fosfat, Grön, 1
CAS-nummer:  
Price
540,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
  • Traceable to NIST
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummer
Specifikationer
Specifikationer
  • pH bufferttyp:
    Fosfat
  • Förp.:
    1
  • Färg:
    Grön
  • Beskrivning:
    DILUT-IT™ concentrate
  • pH noggrannhet:
    ±0,02
  • pH-värde:
    7,00
  • Cat. No.:
    4861.
Specifikationer