Xylen, J.T.Baker®
Plastic bottle, 2,5 L
: Avantor
: Dimethylbenzene
- :1330-20-7
- :C₆H₄(CH₃)₂
- :MFCD00077264
- :106.17 g/mol
- :13,10136
- :140 °C (1013 hPa)
- :–34 °C
- :0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
- :25 °C
- :Omgivande
- :215-535-7
- :1307
- :3,III
- Benzene:max. 0.02 %
- Color (APHA):max. 20
- Density (g/ml) at 20°C:0.862 - 0.872
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:2,5 L