Transportlådor för flaskor
Transportlådor för flaskor, Gul, Upp till fyra flaskor, 120 mm
Katalog # KART396
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
PP, coloured.
- Ergonomic design of the handle
- Can be easily stacked
- Very good chemical and temperature resistance
Designed to carry 6 and 4 bottles, with maximum diameter up to 90 mm and 110 mm respectively.
Specifikationer
- För:Upp till fyra flaskor
- Färg:Gul
- Beskrivning:Transportlådor för flaskor
- Behållare, max Ø:120 mm